Przejdź do
337129
4-Fluoro-2-methylphenol
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
139,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
solid
139,50 zł
Cena katalogowa186,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
87 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-2-methylphenol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)