Merck
349747
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate
99%
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4OCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)COc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan etylu (2-metylofenoksy)jest estrem.
Zastosowanie
Octan etylu (2-metylofenoksy)może być stosowany w syntezie chemicznej.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)