Wybierz wielkość
415,00 zł
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Tin, wire, diam. 0.5 mm, 99.999% trace metals basis
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Sn
SMILES string
[Sn]
assay
99.999% trace metals basis
form
wire
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 265756 | GF30417566 | GF99993098 |
|---|---|---|---|
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.998% trace metals basis | assay 97.40% | assay ≥97.4% |
| form wire | form foil | form foil | form foil |
| bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) |
| density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) |
| resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C |
Preparation Note
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.