Przejdź do
369071
2-Bromo-4,5-difluorophenol
99%
Dostępna promocja
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
99%
Form:
liquid
197,00 zł
Zapisz 12% z kodem DISCO12Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
density
1.829 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H
InChI key
FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-4,5-difluorophenol is reported to undergo palladium-catalyzed cyclotrimerization to yield hexafluoro- and trimethoxytriphenylene derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)