Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł 1045,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
1045,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
51-52 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2(3(8)9)4(5,6)7/h1H2,(H,8,9)
InChI key
VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid (TFMAA) is a strong acid functional monomer, which shows a good performance in the solid-phase extraction of domoic acid. It can also be used in the preparation of molecularly imprinted polymers that show diastereoselectivity for cinchona alkaloids.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description ≥99% | description >50% |
| assay 98% | assay 95% | assay ≥99% | assay - |
| mp 51-52 °C (lit.) | mp 231-233 °C (lit.) | mp - | mp 77-79 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?