Przejdź do
410020
Ethylene glycol vinyl ether
97%
Synonim(y):
2-(Vinyloxy)ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
212-124-4
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOC=C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
VUIWJRYTWUGOOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
764-48-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the inhibitor and the level in Ethylene glycol vinyl ether?
    1 answer
    1. The inhibitor present in this product is potassium hydroxide. The typical concentration is 0.1% (1,000 ppm), with a specification range of 0.05% to 0.1% (500 to 1,000 ppm).