Wybierz wielkość
1000,00 zł
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
O-Methylisourea hemisulfate salt, 99%
InChI key
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES string
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
assay
99%
form
solid
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
amine
Quality Level
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | M53701 | O1376 | HPA050306 |
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 163-167 °C (lit.) | mp 118-120 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form - | form powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?