Merck
532916
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
97%
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
5 G
203,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-163 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Klucz InChI
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
534927308676476986
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
159-163 °C (lit.)
mp
187-190 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
189 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)