Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 84,80 zł 63,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H2(OH)(NO2)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
63,60 zł
Cena katalogowa84,80 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
87-90 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone, nitro
SMILES string
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI key
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
General description
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone, also known as 1-(5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone, is an aromatic hydroxy ketone. It can be synthesized from 5-fluoro-2-hydroxy-acetophenone via nitration.
Application
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used to prepare 1-(3-amino-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone via catalytic hydrogenation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 99% | description 99% |
| assay 98% | assay 97% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 87-90 °C (lit.) | mp 129-132 °C (lit.) | mp 133-136 °C (lit.) | mp 99-101 °C (lit.) |
| functional group fluoro, ketone, nitro | functional group bromo, nitro, ketone | functional group nitro, ketone | functional group ketone, chloro, nitro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?