Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PO(OCH(CH3)2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-150-0
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
95%
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.4070 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
OXFUXNFMHFCELM-UHFFFAOYSA-N
General description
Triisopropyl phosphate, an ester of secondary alcohol, is a non-phosphorylating organophosphorus compound. It is formed as a by-product during the synthesis of haloalkylphosphonates. Triisopropyl phosphate can be prepared from isopropyl alcohol by reacting with phosphorus oxychloride. It can also be obtained from triisopropyl phosphite.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup - (own results)
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?