Przejdź do
644331
Adenine-1,3-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
6-Aminopurine-15N2, Vitamin B4
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H515N2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.11
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Nc1[15n]c[15n]c2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i8+1,10+1
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-GAWGKFCISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
490997793809489751
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
89-91 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)