Przejdź do
656356
(R)-(–)-3-Piperidinecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
(R)-(–)-Nipecotic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
eCl@ss:
32160702
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D −5°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
251-255 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Gene Information
General description
(R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid is an inhibitor of GABA (γ-aminobutyric acid) uptake.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)