Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
825,00 zł
Nazwa produktu
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
InChI key
HJQVFVSAQOQXRG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Regioselective and stereoselective dehydrative allylation of nucleophiles
- O-H Insertion and condensation reactions
- Hydrosilylation
- Decarboxylative allylic etherification
- Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥99.9% trace metals basis | description - |
| reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: ruthenium | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?