Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 688,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.599
density
1.146 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 97% |
| assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.146 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.599 | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form solid | form powder |
| functional group fluoro, aldehyde | functional group aldehyde, bromo | functional group nitro, acyl chloride |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?