Przejdź do
691925
2-Bromo-3-hexylthiophene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529
density
1.240 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-12-10(9)11/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-3-hexylthiophene is a monomeric precursor that forms bromo terminate polymers. It is synthesized by the bromination of hexylthiophene.
Application
2-Bromo-3-hexylthiophene is majorly used in the formation of π-conjugated conductive polymers (CPs) for the fabrication of organic field effect transistors (OFETs) and organic photovoltaics (OPVs). The Grignard metathesis (GRIM) polymerization of 2-Bromo-3-hexylthiophene terminates a bromine and a proton at both ends to form conductive poly(3-hexylthiophene) (P3HT).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
764140
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.240 g/mL at 25 °C
density
1.2225 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.529
refractive index
n20/D 1.5265
form
liquid
form
liquid
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)