Wybierz wielkość
587,00 zł
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Tin, powder, -100 mesh, 99.99% trace metals basis
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
[Sn]
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
particle size
-100 mesh
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 520373 | 265640 | 265632 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99% trace metals basis | assay 99.5% trace metals basis | assay 99.8% trace metals basis |
| density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) |
| resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C | resistivity 11 μΩ-cm, 20°C |
| bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.