Przejdź do
930792
3-[1,3-Dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
≥95.0%
Synonim(y):
2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150313
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(C#CCCO)C3C2)CC1
InChI
1S/C17H16N2O4/c20-9-2-1-4-11-5-3-6-12-13(11)10-19(17(12)23)14-7-8-15(21)18-16(14)22/h3,5-6,14,20H,2,7-10H2,(H,18,21,22)
InChI key
CXYDJLZSIZXGEC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-[1,3-Dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione is a functionalized cereblon (CRBN) ligand used in the development of lenalidomide-based protein degrader building blocks. Can be activated by many nucleophiles or form ether linkages through its terminal hydroxyl group. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930687936596930822
description
≥95.0%
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
functional group
hydroxyl
functional group
amine
functional group
-
functional group
hydroxyl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)