Merck
96185
Z-Gly-OSu
≥95.0%
Synonim(y):
Z-glycine N-succinimidyl ester
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
Beilstein:
1552957
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
111-115 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
Klucz InChI
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)