Przejdź do
C8017
Calcium phosphate monobasic
≥95%
Synonim(y):
Calcium bis(dihydrogen phosphate), Calcium dihydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(H2PO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-837-1
MDL number:
eCl@ss:
38110301
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H3,1,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI key
YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium phosphate monobasic can be used as starting material to prepare biomedical cements such as calcium phosphate silicate bone cement (CPSC) and calcium phosphate coatings on ceramic implants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7263
description
≥95%
description
98.0-105.0%
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
98.0-105.0%
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)