Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)5NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-022-0
Beilstein/REAXYS Number:
3611329
MDL number:
Assay:
~98%
Form:
powder
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~98%
Quality Segment
form
powder
mp
260-262 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cadaverine dihydrochloride can be used as a:
- Starting material in the synthesis of pentamethylene diisocyanate (PDI) via phosgenation and dechlorination.
- Linker in the preparation of trinuclear palladium complexes by using trans-palladin as the starting material.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~98% | description ≥99.0% (AT) | description purum, ≥97.0% (GC) | description 98% |
| assay ~98% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| mp 260-262 °C (lit.) | mp ~260 °C (dec.), 260-262 °C (lit.) | mp 14-16 °C (lit.) | mp 26-29 °C (lit.) |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadaverine dihydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?