Przejdź do
CBR00965
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline dihydrochloride
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18Cl2N2
Masa cząsteczkowa:
249.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
SMILES string
NC(C=C1)=CC=C1CN2CCCC2.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2.2ClH/c12-11-5-3-10(4-6-11)9-13-7-1-2-8-13;;/h3-6H,1-2,7-9,12H2;2*1H
InChI key
PZJBIHWTIFYQJY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
may contain up to 0.5 eq water
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Legal Information
Product of ChemBridge Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBR00332
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)