Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł 363,80 zł |
Informacje o tej pozycji
363,80 zł
Cena katalogowa428,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description - |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 218-219 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.632 (lit.) | refractive index n20/D 1.632 |
| density 2.137 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.157 g/mL at 25 °C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3140-93-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?