Przejdź do
E23909
Ethyl dichlorothiophosphate
95%
Synonim(y):
Ethyl phosphorodichloridothionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OP(S)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-100-4
MDL number:
Assay:
95%
Aby zapytać o ten produkt E23909, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 55 °C)
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
InChI key
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)