Przejdź do
M80903
α-Methylstyrene
99%, contains 15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-705-0
Beilstein/REAXYS Number:
969405
MDL number:
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1065 °F
contains
15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
6.1 %
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
165-169 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
General description
-Methylstyrene is an aromatic alkyl-substituted styrene monomer with a relatively high boiling point. It is widely used as a monomer to synthesize thermoplastic composite resins applied in adhesives, and coatings that require high-temperature stability. It can also participate as a precursor in regioselective and diastereoselective synthesis of natural products, pharmaceuticals, and other structurally diverse compounds.
Application
α-Methylstyrene can be used:
  • As a monomer to prepare “Phene” monomer for photopolymerizable dental resin composites to reduce their polymerization shrinkage. α-Methylstyrene has a low double bond concentration suitable for the preparation of low volumetric shrinkage and shrinkage stress resilient resin composites.
  • As a monomer to prepare poly(α-methylstyrene) polymer which can be used as an additive to fabricate organic thin film transistors. This polymer promotes the growth of uniformly aligned semiconductor crystals with significantly improved orientation.
  • As a precursor to synthesize 3,4-dihydropyrans with therapeutic potential.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS001211
description
99%, contains 15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
description
AldrichCPR
assay
99%
assay
-
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
−24 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
solid
contains
15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Methylstyrene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?