Przejdź do
SYNC109130
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 130 mm
Synonim(y):
Synthware C109130, distilling column, fractional column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C109130
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS19/22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C109130
L
130 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC101075SYNC101100SYNC101420
description
joint: ST/NS 19/22, L 130 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 75 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/20, L 120 mm
manufacturer/tradename
Synthware C109130
manufacturer/tradename
Synthware C101075
manufacturer/tradename
Synthware C101100
manufacturer/tradename
Synthware C101420
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
L
130 mm
L
75 mm
L
100 mm
L
120 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)