Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124300
hose size
10 mm
General description
Synthware™ coiled condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. The inner coil circulates coolant, maximizing heat exchange. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 |
| hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 8 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C124300 | manufacturer/tradename Synthware C124200 | manufacturer/tradename Synthware C124400 | manufacturer/tradename Synthware C121120 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ inner coil condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?