Przejdź do
SYNC124400
Synthware™ inner coil condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C124400, Condenser coil, Coil reflux condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124400
hose size
10 mm
General description
Synthware™coiled condenser features a 400 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. The inner coil circulates coolant, maximizing heat exchange. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC124300SYNC121120SYNC124200
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C124400
manufacturer/tradename
Synthware C124300
manufacturer/tradename
Synthware C121120
manufacturer/tradename
Synthware C124200
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ inner coil condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)