Przejdź do
SYNC129200
Synthware™ inner coil condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware C129200, Condenser coil, Coil reflux condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C129200
hose size
8 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC124200SYNC121120SYNC124400
description
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C129200
manufacturer/tradename
Synthware C124200
manufacturer/tradename
Synthware C121120
manufacturer/tradename
Synthware C124400
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ inner coil condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)