Przejdź do
SYNC144400
Synthware™ Graham condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C144400, distillation condenser, Inland Revenue condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C144400
hose size
10 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC144250SYNC144300SYNC149200
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS19/22
manufacturer/tradename
Synthware C144400
manufacturer/tradename
Synthware C144250
manufacturer/tradename
Synthware C144300
manufacturer/tradename
Synthware C149200
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Graham condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)