Przejdź do
SYNC201080
Synthware™ chłodnica zwrotna z płaszczem
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
Synonim(y):
Synthware C201080
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
269,45 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
269,45 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
jacket L
80 mm
General description
Chłodnica zwrotna Synthware™ posiada płaszcz o długości 80 mm zapewniający doskonałą wydajność chłodzenia. Średnica wewnętrzna rurki wewnętrznej jest wystarczająco duża, aby pomieścić termometr. Dostarczany z jedną nasadką kompresyjną z otworem i jednym o-ringiem Viton®. Wykonany z wytrzymałego szkła borokrzemowego.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC221410SYNC351420SYNC321410
description
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
description
joint: ST/NS 14/10, L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/10
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
manufacturer/tradename
C221410
manufacturer/tradename
Synthware C351420
manufacturer/tradename
C321410
jacket L
80 mm
jacket L
-
jacket L
-
jacket L
-
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/10
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)