Przejdź do
SYNC244500
Synthware™ Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 45/50, jacket L 260 mm
Synonim(y):
Synthware C244500, Soxhlet extraction condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150326
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS45/50
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C244500
jacket L
260 mm
General description
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC245550SYNC243445SYNC254400
description
joint: ST/NS 45/50, jacket L 260 mm
description
joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm
description
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket L
260 mm
jacket L
300 mm
jacket L
190 mm
jacket L
400 mm
joint
joint: ST/NS45/50
joint
joint: ST/NS55/50
joint
joint: ST/NS34/45
joint
joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Synthware C244500
manufacturer/tradename
Synthware C245550
manufacturer/tradename
Synthware C243445
manufacturer/tradename
Synthware C254400
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)