Przejdź do
SYNC291925
Synthware™ graduated concentrator tube
25 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware C291925, glass concentrator tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS19/22
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C291925
capacity
25 mL
General description
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF150050SYNF301925SYNF309250
description
25 mL, joint: ST/NS 19/22
description
capacity 50 mL, stopper size #3
description
25 mL, joint: ST/NS 19/22
description
250 mL, joint: ST/NS 19/22
capacity
25 mL
capacity
50 mL
capacity
25 mL , 25 mL
capacity
250 mL , 250 mL
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
manufacturer/tradename
Synthware C291925
manufacturer/tradename
Synthware F150050
manufacturer/tradename
Synthware F301925
manufacturer/tradename
Synthware F309250
material
colorless tube, glass tube
material
glass flask, flat bottom flask
material
round bottom , single-neck , borosilicate glass flask
material
single-neck , round bottom , borosilicate glass flask
joint
joint: ST/NS19/22
joint
-
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)