Przejdź do
SYNC302440
Synthware™ Kolumna destylacyjna Snyder
joint: ST/NS 24/40, column H 150 mm
Synonim(y):
Synthware C302440
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
C302440
Joint:
joint: ST/NS24/40
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
C302440
column H
150 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYND240001SYNC101075SYNC102442
description
joint: ST/NS 24/40, column H 150 mm
description
O.D. 4 mm, L 12 mm, weight 500 g
description
joint: ST/NS 14/20, L 75 mm
description
joint: ST/NS 24/40, L 200 mm
manufacturer/tradename
C302440
manufacturer/tradename
D240001
manufacturer/tradename
Synthware C101075
manufacturer/tradename
Synthware C102442
joint
joint: ST/NS24/40
joint
-
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
column H
150 mm
column H
-
column H
-
column H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)