Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C351922
coil L
100 mm
General description
Coil section is 100 mm in height.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 19/22, coil L 100 mm | description joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm | description joint: ST/NS 14/10 | description joint: ST/NS 14/10, L 100 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/10 |
| coil L 100 mm | coil L 100 mm | coil L - | coil L - |
| manufacturer/tradename Synthware C351922 | manufacturer/tradename Synthware C351420 | manufacturer/tradename C321410 | manufacturer/tradename C221410 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ reflux condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?