Przejdź do
SYNC361340
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 406 mm
Synonim(y):
Synthware C361340, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32110203
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C361340
I.D.
10.0 mm
L
406 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC361330SYNC364640SYNC362640
description
I.D. 10.0 mm, L 406 mm
description
I.D. 10.0 mm, L 305 mm
description
I.D. 40.0 mm, L 457 mm
description
I.D. 20.0 mm, L 457 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
406 mm
L
305 mm
L
457 mm
L
457 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C361340
manufacturer/tradename
Synthware C361330
manufacturer/tradename
Synthware C364640
manufacturer/tradename
Synthware C362640
I.D.
10.0 mm
I.D.
10.0 mm
I.D.
40.0 mm
I.D.
20.0 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)