Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zSchnelldorf Distribution | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
513,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362625
I.D.
20.0 mm
L
254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 20.0 mm, L 254 mm | description I.D. 20.0 mm, L 203 mm | description I.D. 20.0 mm, L 457 mm | description I.D. 10.0 mm, L 203 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 254 mm | L 203 mm | L 457 mm | L 203 mm |
| I.D. 20.0 mm | I.D. 20.0 mm | I.D. 20.0 mm | I.D. 10.0 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C362625 | manufacturer/tradename Synthware C362620 | manufacturer/tradename Synthware C362640 | manufacturer/tradename Synthware C361320 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?