Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.03
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C366030
I.D.
53.0 mm
L
305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 53.0 mm, L 305 mm | description I.D. 53.0 mm, L 610 mm | description I.D. 73.0 mm, L 305 mm | description I.D. 20.0 mm, L 305 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 305 mm | L 610 mm | L 305 mm | L 305 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C366030 | manufacturer/tradename Synthware C366060 | manufacturer/tradename Synthware C368030 | manufacturer/tradename Synthware C362630 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| I.D. 53.0 mm | I.D. 53.0 mm | I.D. 73.0 mm | I.D. 20.0 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?