Przejdź do
SYNC366060
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
Synonim(y):
Synthware C366060, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C366060
I.D.
53.0 mm
L
610 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC366030SYNC368030SYNC362630
description
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
description
I.D. 53.0 mm, L 305 mm
description
I.D. 73.0 mm, L 305 mm
description
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
610 mm
L
305 mm
L
305 mm
L
305 mm
manufacturer/tradename
Synthware C366060
manufacturer/tradename
Synthware C366030
manufacturer/tradename
Synthware C368030
manufacturer/tradename
Synthware C362630
I.D.
53.0 mm
I.D.
53.0 mm
I.D.
73.0 mm
I.D.
20.0 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)