Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł 582,25 zł |
Informacje o tej pozycji
582,25 zł
Cena katalogowa685,00 złZaoszczędź 15%joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C371730
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm | description 100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm | description 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm | description 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| manufacturer/tradename Synthware C371730 | manufacturer/tradename Synthware C371720 | manufacturer/tradename Synthware C372630 | manufacturer/tradename Synthware C371740 |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| I.D. × L 13.4 mm × 305 mm | I.D. × L 13.4 mm × 203 mm | I.D. × L 20.0 mm × 305 mm | I.D. × L 13.4 mm × 457 mm |
| capacity 100 mL | capacity 100 mL | capacity 250 mL | capacity 250 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?