Przejdź do
SYNC432440
Synthware™ Adapter kontroli przepływu chromatograficznego ze złączem Rodaviss
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware C432440, szklany adapter przepływu do chromatografii
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C432440
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC1324SYNC414500SYNC414250
description
joint: ST/NS 24/40
description
joint: ST/NS 24/40, with PTFE stopcock
description
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
C432440
manufacturer/tradename
Synthware C1324
manufacturer/tradename
Synthware C414500
manufacturer/tradename
Synthware C414250
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)