Przejdź do
SYNC551190
Synthware™ West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
Synonim(y):
Synthware C551190, glass West condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C551190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC554300SYNC554200SYNC150190
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket L
190 mm
jacket L
300 mm
jacket L
200 mm
jacket L
190 mm
manufacturer/tradename
Synthware C551190
manufacturer/tradename
Synthware C554300
manufacturer/tradename
Synthware C554200
manufacturer/tradename
Synthware C150190
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)