Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C621200
hose size
10 mm
jacket L
200 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| jacket L 200 mm | jacket L 300 mm | jacket L 400 mm | jacket L 300 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C621200 | manufacturer/tradename Synthware C624300 | manufacturer/tradename Synthware C254400 | manufacturer/tradename Synthware C254300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?