Przejdź do
SYNC624300
Synthware™ Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C624300, straight condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C624300
hose size
10 mm
jacket L
300 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC621200SYNC254300SYNC254400
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket L
300 mm
jacket L
200 mm
jacket L
300 mm
jacket L
400 mm
manufacturer/tradename
Synthware C624300
manufacturer/tradename
Synthware C621200
manufacturer/tradename
Synthware C254300
manufacturer/tradename
Synthware C254400
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)