Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 986,00 zł |
Informacje o tej pozycji
986,00 zł
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F368024M
frit O.D.
80 mm
capacity
350 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 350 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 80 mm, porosity: medium | description 60 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 40 mm, porosity: medium | description 30 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 30 mm, porosity: medium | description 30 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse |
| capacity 350 mL | capacity 60 mL , 60 mL | capacity 30 mL, 30 mL | capacity 30 mL, 30 mL |
| frit O.D. 80 mm | frit O.D. 40 mm | frit O.D. 30 mm | frit O.D. 30 mm |
| manufacturer/tradename Synthware F368024M | manufacturer/tradename Synthware F364024M | manufacturer/tradename Synthware F363024M | manufacturer/tradename Synthware F363024C |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Buchner funnel with inner joint
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?