Przejdź do
V3409
1-Vinyl-2-pyrrolidinone
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
Synonim(y):
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
18 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9160,00 zł
7786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-800-4
Beilstein/REAXYS Number:
110513
MDL number:
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 24 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
685 °F
contains
sodium hydroxide as inhibitor, 100 ppm sodium hydroxide as inhibitor (added to bulk material)
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Vinyl-2-pyrrolidinone is a colorless to yellow liquid, with a characteristic odor. Its melting point is around 13.5oC and boils at about 90-92oC. VP is completely miscible in water and in most organic solvents but partially miscible in aliphatic hydrocarbons. Industrial production of VP by reacting 2-pyrrolidone with acetylene at high pressure and temperature has been reported. The vinylation process proceeds in liquid phase and is catalyzed by 3-pyrrolidone -potassium hydroxide.
Application
1-Vinyl-2-pyrrolidinone (VP) is used in the study of macrophotoinitiator characteristics of poly (vinylchloride) type molecules. Also, used to study the genotoxicity of polyvinylpyrrolidone coated silver nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1740
description
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
vapor density
3.8 (vs air)
vapor density
3.8 (vs air)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Vinyl-2-pyrrolidinone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
88-12-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Which grade is 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone? ACS, USP, technical...?
    1 answer
    1. This is a research grade 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone product that is suitable for general lab applications.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How do I know the Expire date of this item named 1-Vinyl-2-Pyrrolidinone (Lot: MKCD3030, P/N: V3409)
    1 answer
    1. Please see the link below to review the Certificate of Analysis for lot MKCD3030:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/V3/V3409/V3409-BULK________MKCD3030__.pdf
      This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  5. What is the retest date of this product as not shown in COA
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.