Merck
810348P
Avanti
meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-((E)-2-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride, meso-Cl Cyanine 7.5 free acid
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H48Cl2N2O2
Masa cząsteczkowa:
719.78
Kod UNSPSC:
12352214
Pozwól nam pomóc
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg 810348P-5MG
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
fluorescent lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Zastosowanie
Lipids Research
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810348P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)