Merck
810354P
Avanti
Sulfo-Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Sulfo-Cyanine 3 free acid, potassium 1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethyl-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium-5-sulfonate
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35KN2O8S2
Masa cząsteczkowa:
654.84
Kod UNSPSC:
12352213
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg 810354P-5MG
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
fluorescent lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc(cc3C2(C)C)S([O-])(=O)=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)O[K]
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Lipids Research
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810354P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)