Merck
880276P
Avanti
DSPE-PEG8 Biotin
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(octaethylene glycol)] (ammonium salt)
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H132N5O19PS
Masa cząsteczkowa:
1386.84
Kod UNSPSC:
12352211
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (880276P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Opis ogólny
DSPE-PEG8 is a functionalized PEGylated phospholipid often used in drug delivery systems such as the formulation of lipid nanoparticles.
Zastosowanie
Gene editing
Targeted drug and therapeutic delivery
Cechy i korzyści
The Biotin attachment enables site-specific attachment and the ability to create more targeted delivery systems, improving cellular uptake and therapeutic precision.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)