Przejdź do
C-110
Catecholamine Mix 2 (Metanephrines) solution
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Metanephrines solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3·HCl
Masa cząsteczkowa:
219.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
999,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
(±)-Metanephrine HCl , (±)-Normetanephrine HCl
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
General description
A Certified Spiking Solution® of (±)-Metanephrine HCl and (±)-Normetanephrine HCl. This multi-component mix is suitable for critical quantitative applications in research and clinical environments including: for use in preparation of controls, calibrators, and linearity standards for LC-MS/MS assays; as system tuning/suitability standards; linearity verification; and internal proficiency testing. The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user such as convenience of use, material savings, and increased efficiency of labor.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
  • DL-Metanephrine hydrochloride
  • DL-Normetanephrine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)