Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
671,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol )
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL (Degassed Methanol ), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1 mg/mL (Degassed Methanol ), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1 mg/mL (0.05% Ascorbic Acid in 1% DIPEA in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® |
| application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging - | packaging ampule of 1 mL |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?